P0256
Pyrithiamine hydrobromide
~95%, crystalline
Synonyme(s) :
1-([4-Amino-2-methyl]-5-pyrimidylmethyl)-2-methyl-3-(β-hydroxyethyl)pyridinium bromide, Neopyrithiamine
138,00 $
About This Item
138,00 $
Produits recommandés
Essai
~95%
Forme
crystalline
Couleur
off-white to yellow
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
Br.[Br-].Cc1ncc(C[n+]2cccc(CCO)c2C)c(N)n1
InChI
1S/C14H19N4O.2BrH/c1-10-12(5-7-19)4-3-6-18(10)9-13-8-16-11(2)17-14(13)15;;/h3-4,6,8,19H,5,7,9H2,1-2H3,(H2,15,16,17);2*1H/q+1;;/p-1
Clé InChI
DMVBWVASDWGFNH-UHFFFAOYSA-M
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable