OCNIAK15
SMCC Conjugation Kit for Iron Oxide (II, III) Nanoparticles
15 nm, amine functionalized, 5 mg/mL
About This Item
Produits recommandés
Forme
nanoparticles
Concentration
5 mg/mL
Taille des particules
15 nm
Groupe fonctionnel
amine
Application
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 3 Oral