922714
Graphene nanoribbon
Synonyme(s) :
GNRs, Graphene nanoribbon made by reductive splitting of CNT, Graphene nanoribbons by reductive splitting of CNT, H terminated graphene nanoribbons
317,00 $
About This Item
317,00 $
Produits recommandés
Description
Made by reductive splitting of CNT, edge terminated with H.
Niveau de qualité
Essai
≥90% carbon basis (EA)
Largeur
0.25-0.35 μm ± 0.05-0.1 μm
Chaîne SMILES
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
Clé InChI
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable