126810
Isopentylamine
99%
Synonyme(s) :
1-Amino-3-methylbutane, Isoamylamine
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.408 (lit.)
Point d'ébullition
95-97 °C (lit.)
Densité
0.751 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CCN
InChI
1S/C5H13N/c1-5(2)3-4-6/h5H,3-4,6H2,1-2H3
Clé InChI
BMFVGAAISNGQNM-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
30.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-1 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter