Principaux documents
NORS5600QTZ7
Norell® natural quartz 5mm NMR tubes
frequency 600 MHz
Synonyme(s) :
Norell nmr tubes, nmr sample tubes, nmr tubes
5 EA
470,00 $
470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
470,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121705
Nomenclature NACRES :
SB.32
470,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
colorless tube
Caractéristiques
neck thread push fit
Conditionnement
pack of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Norell S-5-600-QTZ-7
Paramètres
600 MHz frequency
Longueur
7 in.
Diamètre
5 mm
Diam. du tube
5 mm
Épaisseur de la paroi
0.77 mm
Description générale
Norell clear fuzed quartz tubes, 99.8% SiO2 are recommended for Boron NMR spectroscopy (<0.1 ppm Boron). Also for applications requiring temperatures above 150°C and/or UV catalyzed reactions at wavelength above 255 nm (80% T @ 255 nm).
Informations légales
Norell is a registered trademark of Norell, Inc.