N8105
Nipecotamide
95%
Synonyme(s) :
3-Carbamoylpiperidine, 3-Piperidinecarboxamide
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
solid
Pf
103-106 °C (lit.)
Chaîne SMILES
NC(=O)C1CCCNC1
InChI
1S/C6H12N2O/c7-6(9)5-2-1-3-8-4-5/h5,8H,1-4H2,(H2,7,9)
Clé InChI
BVOCPVIXARZNQN-UHFFFAOYSA-N
Application
- DPP-4 inhibitors
- IKKβ inhibitors
- Spiroimidazolidinone NPC1L1 inhibitors
- Sulfamides
- Phosphodiesterase 5 inhibtors
- Anti-HIV agents
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable