N31400
1-Nonanethiol
95%
Synonyme(s) :
1-Nonyl mercaptan, Mercaptan C9
About This Item
Produits recommandés
Pureté
95%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.455 (lit.)
Point d'ébullition
220 °C (lit.)
Densité
0.842 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCS
InChI
1S/C9H20S/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10/h10H,2-9H2,1H3
Clé InChI
ZVEZMVFBMOOHAT-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
174.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
79 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter