Principaux documents
N19001
Sigma-Aldrich
3-Nitro-1,8-naphthalic anhydride
technical grade
Synonyme(s) :
3-Nitronaphthalene-1,8-dicarboxylic anhydride
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C12H5NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
243.17
Beilstein:
23762
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Plus de détails sur ce produit N19001 Contacter notre Service technique
Qualité
technical grade
Pf
247-249 °C (dec.) (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cc2C(=O)OC(=O)c3cccc(c1)c23
InChI
1S/C12H5NO5/c14-11-8-3-1-2-6-4-7(13(16)17)5-9(10(6)8)12(15)18-11/h1-5H
Clé InChI
FLFLZYYDLIKGJQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2