Principaux documents
MT51350104
Mettler-Toledo regeneration solution
About This Item
Code UNSPSC :
51191600
Nomenclature NACRES :
NB.79
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51350104
Volume
25 mL
Description générale
For regeneration of glass electrodes. Treatment time about 1 minute.
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable