Principaux documents
MT51350100
Mettler-Toledo protein cleaning solution
volume 250 mL
About This Item
Code UNSPSC :
41115600
Nomenclature NACRES :
NB.79
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51350100
Volume
250 mL
Description générale
Pepsin-HCl for cleaning junctions with protein contamination. Treatment time about 1 h.
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable