MT51300169
Mettler-Toledo conductivity standard
Conductivity: 10 μs/cm, volume 250 mL
Synonyme(s) :
conductivity calibration standard
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Fabricant/nom de marque
Mettler-Toledo 51300169
Volume
250 mL
Application
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable