Principaux documents
59962
Supelco
Conductivity Standard
conductivity 5000 μS/cm at 25 °C
Synonyme(s) :
Calibration standard for conductivity meter
500 ML
347,00 $
347,00 $
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
500 ML
347,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
347,00 $
Disponible pour expédition le02 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Concentration
≤2.5% KCl (T)
Conductivité
4950-5050 μS/cm at 25 °C
Densité
0.995-1.014 g/cm3 at 20 °C
Application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
Format
single component solution
Application
Calibration standard for conductivity measuring instruments.
Étalon
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Health hazard
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Carc. 2 - STOT RE 2 Oral
Organes cibles
Liver,Kidney
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Liptak.GB and Venczel K
Analysis and Analyzers, Volume 2 (2016)
Volunteer stream monitoring a methods manual null