Key Documents
M87800
Sigma-Aldrich
1-Morpholinocyclohexene
98%
Synonyme(s) :
4-(1-Cyclohexen-1-yl)morpholine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H17NO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.25
Numéro Beilstein :
118696
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.514 (lit.)
Point d'ébullition
118-120 °C/10 mmHg (lit.)
Densité
0.995 g/mL at 25 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
C1CCC(=CC1)N2CCOCC2
InChI
1S/C10H17NO/c1-2-4-10(5-3-1)11-6-8-12-9-7-11/h4H,1-3,5-9H2
Clé InChI
IIQFBBQJYPGOHJ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
154.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
68 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter