Documents
M51601
Sigma-Aldrich
2-Methylindoline
98%
Synonyme(s) :
α-Methyldihydroindole, 2,3-Dihydro-2-methylindole, 2-Methyl-2,3-dihydroindole, NSC 65598
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C9H11N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
133.19
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.569 (lit.)
Point d'ébullition
228-229 °C (lit.)
Densité
1.023 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1Cc2ccccc2N1
InChI
1S/C9H11N/c1-7-6-8-4-2-3-5-9(8)10-7/h2-5,7,10H,6H2,1H3
Clé InChI
QRWRJDVVXAXGBT-UHFFFAOYSA-N
Application
Reactant for preparation of:
  • Inhibitors of NOD1-induced nuclear factor-κB activation
  • Red fluorescent dyes for organic light-emitting diodes
  • Norepinephrine reuptake inhibitors
  • MT2-selective melatonin receptor antagonists
  • Protease-activated receptor-1 antagonists
  • Diuretic agent indapamide
  • Dopamine D2/D4 receptor antagonists
  • Antitumor agents
Pictogrammes
Skull and crossbonesEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
200.1 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
93.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter