120812
2,3-Dimethylindole
≥97%
Synonyme(s) :
NSC 24936
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥97%
Forme
solid
Point d'ébullition
285 °C (lit.)
Pf
105-107 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Cc1[nH]c2ccccc2c1C
InChI
1S/C10H11N/c1-7-8(2)11-10-6-4-3-5-9(7)10/h3-6,11H,1-2H3
Clé InChI
PYFVEIDRTLBMHG-UHFFFAOYSA-N
Application
- Bis(indolyl)methane derivatives
- Potent opioid receptor agonists
- Photorefractive materials
- Prodrugs of the cyclin-dependent kinase (CDK) inhibitor Alsterpaullone
- Dopamine receptors 2/4 (D2/D4) antagonists
- Useful azaspirocyclic building blocks
Reactant for:
- Baylis-Hillman reactions
- Photosensitized Diels-Alder reactions
- Photoinduced electron transfer reactions
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable