Documents
M3000
Sigma-Aldrich
(−)-Menthyloxyacetic acid
98%
Synonyme(s) :
(−)-Menthyl carboxymethyl ether
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C12H22O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.30
Numéro Beilstein :
2444474
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352112
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
98%
Forme
liquid
Activité optique
[α]25/D −92.5°, c = 4 in methanol
Pureté optique
ee: 97% (GLC)
Indice de réfraction
n20/D 1.4672 (lit.)
Point d'ébullition
163-164 °C/10 mmHg (lit.)
Pf
52-55 °C (lit.)
Densité
1.01 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC(C)[C@@H]1CC[C@@H](C)C[C@H]1OCC(O)=O
InChI
1S/C12H22O3/c1-8(2)10-5-4-9(3)6-11(10)15-7-12(13)14/h8-11H,4-7H2,1-3H3,(H,13,14)/t9-,10+,11-/m1/s1
Clé InChI
CILPHQCEVYJUDN-OUAUKWLOSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter