Documents
LS100-DIE
Sigma-Aldrich
Serpentine Electrode Chip
LS100
About This Item
Code UNSPSC :
12352103
Nomenclature NACRES :
NB.61
Matériaux
silica coating (SiO2)
Description
die layer thickness 300 nm SiO2
electrode layer thickness 60 nm gold
Caractéristiques
electrode large serpentine
Fabricant/nom de marque
LS100
die L × W × thickness
20 mm × 10 mm × 525 μm, silicon
Taille de l'électrode
10 nm , chrome