LGFR200
Red Fluorescent PLGA nanoparticles
200 nm average diameter
About This Item
Produits recommandés
Description
Excitation/Emission: 530/582 nm
Excitation/Emission: 460/500 nm
Forme
pellets
Diamètre moyen
200 nm
Température de stockage
-10 to -25°C
Description générale
- Warm to ambient temperature
- Add DI water or buffer to achieve desired concentration
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.