LG10K
PLGA microspheres
10 μm average diameter
554,00 $
About This Item
554,00 $
Produits recommandés
Forme
pellets
Diamètre moyen
10 μm
Catégories apparentées
Description générale
- Warm to ambient temperature
- Add DI water or buffer to achieve desired concentration
- Vortex and sonicate for 5 minutes to ensure particles are well suspended
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Polymeric antioxidants show promise in drug delivery with superior bioavailability and antioxidant potential.