Principaux documents
L446572
2-FLUORO-4-NITROBENZOIC ACID
AldrichCPR
L446572-250MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L446572-250MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C7H4FNO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
185.113
Numéro MDL:
37,90 $