Principaux documents
L433233
2-[(5Z)-6-OXO-5-(2-PROPOXYBENZYLIDENE)-5,6-DIHYDRO[1,3]THIAZOLO[3,2-B][1,2,4]TRIAZOL-2-YL]PHENYL ACETATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C22H19N3O4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
421.478
Numéro MDL:
Autres remarques