Principaux documents
L410438
5-(3-METHOXYPHENYL)-4-({(E)-[4-(TRIFLUOROMETHYL)PHENYL]METHYLIDENE}AMINO)-4H-1,2,4-TRIAZOLE-3-THIOL
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C17H13F3N4OS
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
378.379
Numéro MDL:
Autres remarques