588032
Dibenzothiophene-d8
98 atom % D, 98% (CP)
About This Item
Produits recommandés
Pureté isotopique
98 atom % D
Niveau de qualité
Essai
98% (CP)
Forme
solid
pb
323-333 °C
Pf
97-100 °C
Changement de masse
M+8
Chaîne SMILES
[2H]c1c([2H])c([2H])c2c(sc3c([2H])c([2H])c([2H])c([2H])c23)c1[2H]
InChI
1S/C12H8S/c1-3-7-11-9(5-1)10-6-2-4-8-12(10)13-11/h1-8H/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D,8D
Clé InChI
IYYZUPMFVPLQIF-PGRXLJNUSA-N
Catégories apparentées
Conditionnement
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable