Documents
L386529
4-(2-(3-METHOXYBENZOYL)CARBOHYDRAZONOYL)PHENYL 4-ETHOXYBENZOATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C24H22N2O5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
418.453
Numéro MDL:
Autres remarques