Principaux documents
L322008
3-[(4-CHLOROPHENYL)SULFONYL]-1-(4-METHOXYPHENYL)-1-PROPANONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C16H15ClO4S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
338.813
Numéro MDL:
Autres remarques