Principaux documents
L203238
1,2-DIMETHYLNAPHTHO(1,2-D)(1,3)THIAZOL-1-IUM 4-METHYLBENZENESULFONATE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H19NO3S2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
385.507
Numéro MDL:
Autres remarques