Documents
L187186
6-AMINO-3-ETHYL-4-PHENYL-1,4-DIHYDROPYRANO(2,3-C)PYRAZOLE-5-CARBONITRILE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C15H14N4O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
266.305
Numéro MDL:
Autres remarques