Principaux documents
L168912
6,7-DIMETHYLQUINOXALINE
AldrichCPR
L168912-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L168912-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C10H10N2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.205
Numéro MDL:
37,90 $