Principaux documents
L168424
4-METHOXY-1,3,5-CYCLOHEPTATRIENE-1-CARBOXYLIC ACID
AldrichCPR
L168424-10MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
L168424-10MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C9H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
166.178
Numéro MDL:
37,90 $