Principaux documents
L164542
1-(2-THIENYL)ETHANONE HYDRAZONE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C6H8N2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
140.208
Numéro MDL:
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.