Principaux documents
L161632
TEREPHTHALALDEHYDE DIOXIME
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C8H8N2O2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
164.165
Numéro MDL:
37,90 $