Key Documents
756121
Sigma-Aldrich
Boron trifluoride diethyl-d10 etherate
98 atom % D, 95% (CP)
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C4D10BF3O
Poids moléculaire :
151.99
Code UNSPSC :
12352005
Pureté isotopique
98 atom % D
Pureté
95% (CP)
Forme
liquid
Point d'ébullition
126-129 °C (lit.)
Pf
-58 °C (lit.)
Densité
1.23 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
[D3C]C([2H])([2H])O(C([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H])B(F)(F)F
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation
Organes cibles
Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
118.4 °F
Point d'éclair (°C)
48 °C