Principaux documents
L161284
(1-BROMO-2,3-DIPHENYL-2-CYCLOPROPEN-1-YL)BENZENE
AldrichCPR
25MG
37,90 $
37,90 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
25MG
37,90 $
About This Item
Formule linéaire :
C21H15Br
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
347.258
Numéro MDL:
37,90 $