Principaux documents
L132020
4-((4-AMINO-3-ME-PH)(4-AMINO-PH)METHYLENE)-2,5-CYCLOHEXADIEN-1-IMINIUM CHLORIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C20H20ClN3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
337.856
Numéro MDL:
Autres remarques