Documents
L107379
N'(1),N'(8)-BIS(4-(BENZYLOXY)-3-METHOXYBENZYLIDENE)OCTANEDIHYDRAZIDE
AldrichCPR
About This Item
Formule linéaire :
C38H42N4O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
650.782
Numéro MDL:
Autres remarques