L070000
Fast Deprotection Cap A
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
About This Item
Produits recommandés
Type
for DNA synthesis
for DNA synthesis
Gamme de produits
Proligo Reagents
Forme
liquid
Conditions de stockage
dry at room temperature
Concentration
45-55 g/L (TAC2O content, gravimetric)
Couleur
clear
Catégories apparentées
Description générale
Notes préparatoires
Autres remarques
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
6.1 °F
Point d'éclair (°C)
-14.4 °C