JRD0652
3-p-Tolylisoxazole-5-carbaldehyde
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C11H9NO2
Poids moléculaire :
187.19
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352200
ID de substance PubChem :
Forme
solid
Chaîne SMILES
O=C([H])C1=CC(C(C=C2)=CC=C2C)=NO1
InChI
1S/C11H9NO2/c1-8-2-4-9(5-3-8)11-6-10(7-13)14-12-11/h2-7H,1H3
Clé InChI
YPCDZALYMSPPKS-UHFFFAOYSA-N