JKA7070
4arm-PEG40K
average MN 40,000, Succinimidyl Carboxymethyl Ester, amine reactive
Synonyme(s) :
4arm-PEG-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, Polyethylene glycol
359,00 $
About This Item
359,00 $
Produits recommandés
Nom du produit
4arm-PEG40K-Succinimidyl Carboxymethyl Ester, average Mn 40,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 40,000
Pertinence de la réaction
reactivity: amine reactive
Architecture des polymères
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
−20°C
Catégories apparentées
Description générale
Application
Informations légales
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.