Principaux documents
JKA7018
Sigma-Aldrich
4arm-PEG10K
average MN 10,000, Maleimide, thiol reactive
Synonyme(s) :
4arm-PEG-Maleimide, 4arm-PEG-MAL, Polyethylene glycol
1 G
703,00 $
703,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
703,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2NHCOCH2CH2C4H2O2N)4
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
703,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
4arm-PEG10K-Maleimide, average Mn 10,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 10,000
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
4arm PEG Maleimide. Hydrogel PEG. Maleimide is selective for thiol groups; reacts at pH 5.0-6.5.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Maitz, M.F., et al.
Nature Communications, 4 (2013)
Articles
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.