Principaux documents
JKA7002
Sigma-Aldrich
4arm-PEG5K
average MN 5,000, SH, thiol reactive
Synonyme(s) :
4arm-PEG-SH, Polyethylene glycol
1 G
937,00 $
937,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
937,00 $
About This Item
Formule linéaire :
C(CH2O(CH2CH2O)nCH2CH2SH)4
Code UNSPSC :
12162002
Nomenclature NACRES :
NA.23
937,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Nom du produit
4arm-PEG5K-SH, average Mn 5,000
Forme
solid
Poids mol.
average Mn 5,000
Pertinence de la réaction
reactivity: thiol reactive
Architecture des polymères
shape: 4-arm
functionality: homofunctional
Température de stockage
−20°C
Description générale
4arm PEG Thiol. Hydrogel PEG. Selective for thiol groups under mild reaction conditions.
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Daniele, M.A., et al.
Biomaterials, 35(6) (2014)
Articles
Immune system defends against disease by hydrolyzing foreign molecules; proteases, nucleases, liver, and kidneys are involved.