Principaux documents
JKA13009
Sigma-Aldrich
mPEG7-Propionic acid
About This Item
Formule linéaire :
CH3O(CH2CH2O)7CH2CH2COOH
Code UNSPSC :
12352106
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
solid
Température de stockage
−20°C
Application
Applications may include: bioconjugation, drug delivery, PEG hydrogel, crosslinker, and surface functionalization
Informations légales
Product of JenKem Technology
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable