J100005
Bis(trimethylsilyl)amidohafnium(IV) chloride
≥95%, ≥99.99% trace metals basis
About This Item
Produits recommandés
Essai
≥95%
≥99.99% trace metals basis
Forme
low-melting solid
Pertinence de la réaction
core: hafnium
Pf
40-44 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
C[Si](C)(C)N([Si](C)(C)C)[Hf](Cl)(Cl)N([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
InChI
1S/2C6H18NSi2.2ClH.Hf/c2*1-8(2,3)7-9(4,5)6;;;/h2*1-6H3;2*1H;/q2*-1;;;+4/p-2
Clé InChI
HKZRZVQUSXQGFM-UHFFFAOYSA-L
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Articles
Thin film photovoltaic devices have become increasingly important in efficiently harnessing solar energy to meet consumer demand.