Spend 700 $ — Save 5 %; Spend 1 000 $ — Save 10 %; Spend 2 000 $ — Save 22 %*
Se connecter pour vérifier l'éligibilité. Acheter des Produits
| Taille/Référence | Disponibilité | Prix |
|---|---|---|
5 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 94,20 $ |
25 mg | Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit. | 288,00 $ |
A propos de cet article
94,20 $
Économisez Jusqu'à 22 %
biological source
Nelumbo nucifera
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -145 to -165°, c = 0.5 in ethanol
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[H][C@]1(C2=C3C(OC)=C(OC)C=C2CCN1C)CC4=C3C=CC=C4
InChI
1S/C19H21NO2/c1-20-9-8-13-11-16(21-2)19(22-3)18-14-7-5-4-6-12(14)10-15(20)17(13)18/h4-7,11,15H,8-10H2,1-3H3/t15-/m1/s1
InChI key
ORJVQPIHKOARKV-OAHLLOKOSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Cet article | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC) | description phyproof® Reference Substance | description ≥98% (HPLC), powder | description ≥98% (HPLC) |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95.0% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form - | form powder | form powder |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility - | solubility DMSO: 18 mg/mL, H2O: insoluble | solubility - |
| color white to beige | color - | color - | color - |
| optical activity [α]/D -145 to -165°, c = 0.5 in ethanol | optical activity - | optical activity - | optical activity - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nuciferine
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c