Principaux documents
HAM61614-01
Fill tubing for Hamilton® Microlab® 600 pipettor
FEP, gauge × L 12 × 1219 mm
1 EA
57,60 $
57,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
57,60 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
57,60 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
FEP
Calibre × L
12 × 1219 mm
Volume du tuyau
4571 μL
Raccords
1/4-28 non-tapered
Adéquation
suitable for (use with greater than 1 mL syringes)
Catégories apparentées
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.