Principaux documents
HAM59000-55
Hamilton® Microlab® 600 instrument syringe
model, 1025 BFP, volume 25 mL
1 EA
384,00 $
384,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
384,00 $
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.01
384,00 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
Gastight Borosilicate glass/PTFE syringe
Caractéristiques
model 1025 BFP
Fabricant/nom de marque
Hamilton 59000-55
Paramètres
10-80 °C temp. range (50-176 °F)
100 psig pressure
D.I. × D.E.
23.0 mm × 27.1 mm
Volume
25 mL
Informations légales
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Microlab is a registered trademark of Hamilton Co.