IRMM525C
Niobium
IRMM®, certified reference material, 0.5 mm wire
Synonyme(s) :
Columbium
About This Item
Produits recommandés
Qualité
certified reference material
Agence
IRMM®
Fabricant/nom de marque
JRC
Résistivité
13-16 μΩ-cm, 20°C
Point d'ébullition
4742 °C (lit.)
Pf
2468 °C (lit.)
Densité
8.57 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
general analytical
Format
matrix material
Chaîne SMILES
[Nb]
InChI
1S/Nb
Clé InChI
GUCVJGMIXFAOAE-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Remarque sur l'analyse
IRMM525C
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certificats d'analyse (COA)