Principaux documents
H59206
Sigma-Aldrich
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulfate salt
97%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C4H7N5O · H2SO4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
239.21
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
powder
Chaîne SMILES 
Nc1nc(N)c(N)c(O)n1
InChI
1S/C4H7N5O/c5-1-2(6)8-4(7)9-3(1)10/h5H2,(H5,6,7,8,9,10)
Clé InChI
SYEYEGBZVSWYPK-UHFFFAOYSA-N
Jérôme Mulhbacher et al.
PLoS pathogens, 6(4), e1000865-e1000865 (2010-04-28)
Riboswitches are regulatory elements modulating gene expression in response to specific metabolite binding. It has been recently reported that riboswitch agonists may exhibit antimicrobial properties by binding to the riboswitch domain. Guanine riboswitches are involved in the regulation of transport