Principaux documents
H55103
Sigma-Aldrich
2′-Hydroxypropiophenone
97%
Synonyme(s) :
2-(Propionyl)phenol
25 G
72,10 $
72,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 G
72,10 $
About This Item
Formule linéaire :
HOC6H4COC2H5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
150.17
Beilstein:
1860264
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
72,10 $
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
97%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.548 (lit.)
pb
115 °C/15 mmHg (lit.)
Densité
1.094 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(=O)c1ccccc1O
InChI
1S/C9H10O2/c1-2-8(10)7-5-3-4-6-9(7)11/h3-6,11H,2H2,1H3
Clé InChI
KDUWXMIHHIVXER-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter