Principaux documents
H46600
Sigma-Aldrich
3-Hydroxy-2-naphthoic hydrazide
97%
Synonyme(s) :
3-Hydroxy-2-naphthydrazide
About This Item
Formule linéaire :
HOC10H6CONHNH2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
202.21
Beilstein:
395153
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Essai
97%
Pf
205-208 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
NNC(=O)c1cc2ccccc2cc1O
InChI
1S/C11H10N2O2/c12-13-11(15)9-5-7-3-1-2-4-8(7)6-10(9)14/h1-6,14H,12H2,(H,13,15)
Clé InChI
FDNAQCWUERCJBK-UHFFFAOYSA-N
Remplacé(e)(s) par
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable