Key Documents
H4506
Sigma-Aldrich
1-Heptanethiol
98%
Synonyme(s) :
Heptyl mercaptan, Mercaptan C7
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)6SH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
132.27
Numéro Beilstein :
1731687
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
ID de substance PubChem :
Pureté
98%
Indice de réfraction
n20/D 1.4520 (lit.)
Point d'ébullition
173-176 °C/765 mmHg (lit.)
Densité
0.844 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCCCCCCS
InChI
1S/C7H16S/c1-2-3-4-5-6-7-8/h8H,2-7H2,1H3
Clé InChI
VPIAKHNXCOTPAY-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Liq. 3
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
105.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
41 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Alif Chebbi et al.
FEMS microbiology letters, 362(14) (2015-06-19)
Hydrogen sulfide (H2S) and thiols (RSH) generated by the phosphate industry cause harmful effects on human health and quality of life. The present study aims to investigate and evaluate a bacterial strain CAT37 isolated from gas-washing wastewaters in terms of
Articles
Self-assembled monolayers (SAMs) have diverse applications; article compares benefits of alkylthiolates on gold SAM systems.